Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (33)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Sleeve Protectors
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"46"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These disposable sleeve protectors are made of PE film.
číslo v katalógu: (113-7887)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tapered sleeve protectors made from breathable SMS. Ideal for use in cleanroom and ESD environments.
UOM:  1 * 150 PAIR
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Sleeve protectors made from 65% LDPE and 35% LLDPE.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR Advanced SF sleeve protectors are manufactured from spunbonded polypropylene fabric (SPP) coated with breathable polyethylene film.
číslo v katalógu: (113-8255)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Sleeve protector made from non woven PP coated with PE.
UOM:  1 * 100 items
Dodávateľ:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Popis:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
číslo v katalógu: (VWRI113-9072)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These disposable sleeve protectors are made of non woven CPE laminated SPP fabric.
UOM:  1 * 1.000 items
Dodávateľ:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   These waterproof sleeve protectors are made of Flexothane® Kleen fabric, a polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 46
  1  2  3  4  5  6  Ďalej