Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Connectors
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/35/18709535.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"198"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Advanced Chromatography Technologies
Popis:   Stainless steel/PEEK UHPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed to connect UHPLC columns to UHPLC systems and make o...
číslo v katalógu: (ACE-MC3210)
Dodávateľ:  Advanced Chromatography Technologies
Popis:   PEEK 1/32" microbore HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are recommended for 1/32" microbore HPLC column connections. They ...
UOM:  1 * 10 items
Dodávateľ:  Advanced Chromatography Technologies
Popis:   PEEK HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed for use at both the column inlet and outlet ends. They are suitable f...
číslo v katalógu: (C0003)
Dodávateľ:  Advanced Chromatography Technologies
Popis:   ACE® capillary/nano column couplers are suitable for connecting capillary and nano LC columns to stand-alone capillary/nano guard cartridges or for ma...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (C0002)
Dodávateľ:  Advanced Chromatography Technologies
Popis:   These ACE® column couplers made from stainless steel/PEEK are suitable for connecting preparative columns to stand-alone guard cartridge holders or fo...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   For precise connections of capillary colums in GC with inner diameter of 0,2 to 0,53 mm and outer diameter of 0,3 to 0,75 mm
Dodávateľ:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Popis:   Connectors, tubing, For tube I-Ø: 3,18 mm, Hose barb, non-valved, in-line, Class VI coupling body, Polysulfone
Dodávateľ:  Advanced Chromatography Technologies
Popis:   ACE® PEEK one-piece column couplers are ideal for connecting analytical or semi-preparative columns to stand-alone guard cartridge holders. They can a...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 198
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej 