Tlačiť
Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
VWRI216-2588
Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
PP průhledný nebo PS průhledný, PE šroubovací uzávěr.
  • možnost volby různě barevných uzávěrů pro snadnou identifikaci vzorků
  • dostupné v aseptickém nebo sterilním balení
  • možnost výběru z pěti velikostí: 40 ml, 60 ml, 100 ml, 125 ml, 180 ml
Nádobka s hladkými stěnami pro sběr, uchování a přepravu vzorků. Šroubovací uzávěr s vnitřním těsnícím okrajem pro rychlé otevírání a zavírání. PS zajišťuje dobrou tepelnou a chemickou odolnost. PP zajišťuje vynikající tepelnou a chemickou odolnost.
Rozměry:
40 ml: 30x70 mm (vnitřní ØxV)
60 ml: 33x70 mm (vnitřní ØxV)
100 ml: 52x67 mm (vnitřní ØxV)
125 ml: 52x74 mm (vnitřní ØxV)
180 ml: 52x102 mm (vnitřní ØxV)