Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Cooling Packs
9  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/73/18945073.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR®, Gel, Š × H × V: 140×165×25 mm, 454 g
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR®, Foam, Š × H × V: 235×286×25 mm, 1590 g
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Ice packs, VWR®, Plastic, Š × H × V: 235x115x44 mm, 1000 g
Dodávateľ:  Sonoco Thermosafe
Popis:   Polar Pack® refrigerants and Utek® phase change materials provide thermal solutions for shipping temperature critical packages during transit. Availab...
Dodávateľ:  CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Popis:   This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Dodávateľ:  HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Popis:   Gel, Š × H × V: 260×190×30 mm, 454 g
číslo v katalógu: (216-7015)
Dodávateľ:  HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Popis:   For cooling, shipping and cold storage. Ice replacement in small plastic bags, for embedding samples and other frozen food. Due to their high flexibil...
UOM:  1 * 1.500 items
číslo v katalógu: (216-7014)
Dodávateľ:  HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Popis:   This cooling mat is suitable for cooling, shipping and cold storage. The mat consists of approximately 1500 individually sealed bags.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej