Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Cuvettes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/95/18945095.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"112"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   High precision manufacturing and strict quality control guarantee consistent constant electroporation.
číslo v katalógu: (720-1999)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Single use plastic chamber used in cyto-centrifugation for urine, gynecological and non gynecological specimens and designed to perform a cell suspens...
UOM:  1 * 600 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These electroporation cuvettes are made from clear, medical grade polycarbonate and are compatible with all common commercially available electroporat...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Spectrophotometer cuvette, VWR®, UV-1600PC, V-3000PC, UV-3100PC, UV-6300PC, Optical glass, Path length: 10 mm, Výška: 15 mm
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Square cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz
číslo v katalógu: (634-1067)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Disposable macro cuvettes, four clear sided, eliminating time wasting washing and the risk of cross-contamination.
UOM:  1 * 100 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA) for use with most polar solvents, acids and alkaline solution...
číslo v katalógu: (634-0944)
Dodávateľ:  HELLMA
Popis:   Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 112
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Ďalej