Tlačiť
Hľadali ste: Exsikátory
97  results were found
SearchResultCount:"97"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo třída 3.3.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Porcelánové destičky do exikátoru. Středový otvor o průměru 20 mm, ostatní filtrační otvory o průměru 5 mm. Destičky jsou vhodné pro použití s jakýmko...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo třída 3,3
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilicate glass 3.3
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Orange polycarbonate panels reduce light incidence and protect samples from ultraviolet radiation. Door with snap-fit closing and integrated gasket en...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Clear polycarbonate lockable desiccators with single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Tempera...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, clear borosilicate glass 3.3. Ideal for drying and drying processes, storage under vacuum and protection from the effects of air and moisture....
Katalógové číslo: (BOHLV1894-07)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: The Auto Big Star desiccator cabinet has an aluminium frame with panels made of acrylic glass, including two stainless steel shelves, hygrometer and m...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOHLV1938-07)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Aluminium frame with panels made of acrylic glass, including four shelves made of polycarbonate, tray, hygrometer and desiccant, usable with up to 38 ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Clear DURAN®, borosilicate glass 3.3, choice of models with flat flange, NOVUS NS 24/29 junction, and outlet in lid with stopcock or desiccators with ...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: These transparent acrylic cabinets have solid 25 mm thick walls, a circular silicone seal and a vacuum gauge (0 to 760 mm of mercury).
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN® clear borosilicate glass 3.3, lid with threaded outlet, type MOBILEX (GL 32), stopcock with PTFE spindle.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Průhledné exsikátory s panely z akrylátového nebo borosilikátovéh skla mají zpevněný hliníkový rám, dokonale těsnící dveře s celoobvodovým gumovým těs...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Desiccator cabinets, transparent acrylic, aluminium frame with panels made of acrylic glass, which are suitable for long-term storage.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Desiccator cabinets, PC ESD, have a reinforced aluminium frame with panels made of antistatic polycarbonate and an easy to read electronic hygrometer....
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 97
no targeter for Bottom