Tlačiť
Hľadali ste: Pohlcovače vlhkosti
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (BOHLV1895-12)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Silica gel with colour indicator.
Merná jednotka: 1 * 10 L
Katalógové číslo: (WHAT10548239)
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Desiccant pack ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Convenient, easy to handle packs filled with moisture absorbing silica gel beads are available in multiple sizes to fit most desiccators.
Katalógové číslo: (BELAF420740020)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These colour-indicating silica gel beads are for use in refilling the Secador® auto-desiccator module which automatically regenerates them for thousan...
Merná jednotka: 1 * 25 g
Katalógové číslo: (1.00543.2800)
Dodávateľ: Merck
Opis: Sicapent is a granular dessicant comprising ~75% phoshorus pentoxide on an inert inorganic carrier.
Merná jednotka: 1 * 2,8 L
Katalógové číslo: (467-0000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Reusable canister which is ideal for use in desiccator cabinets, cupboards, containers, tool boxes and other storage areas to prevent rust and moistur...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom