Tlačiť
Hľadali ste: Boxy exsikační
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (BOHLV1894-07)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: The Auto Big Star desiccator cabinet has an aluminium frame with panels made of acrylic glass, including two stainless steel shelves, hygrometer and m...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOHLV1938-07)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Aluminium frame with panels made of acrylic glass, including four shelves made of polycarbonate, tray, hygrometer and desiccant, usable with up to 38 ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Orange polycarbonate panels reduce light incidence and protect samples from ultraviolet radiation. Door with snap-fit closing and integrated gasket en...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: These transparent acrylic cabinets have solid 25 mm thick walls, a circular silicone seal and a vacuum gauge (0 to 760 mm of mercury).
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Průhledné exsikátory s panely z akrylátového nebo borosilikátovéh skla mají zpevněný hliníkový rám, dokonale těsnící dveře s celoobvodovým gumovým těs...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Desiccator cabinets, transparent acrylic, aluminium frame with panels made of acrylic glass, which are suitable for long-term storage.
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: Bench top N₂ purge desiccator cabinets made from stainless steel 304, units have an electropolished finish and static dissipative PVC window. Cabinets...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Clear, PMMA, reinforced aluminium frame with panels made of acrylic glass.
Katalógové číslo: (467-0081)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: This transparent PMMA cabinet has a reinforced aluminium frame, forward opening door with foam rubber gasket and magnetic strip. Ideal for wide produc...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Clear polycarbonate lockable desiccators with single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Tempera...
Katalógové číslo: (BOHLV1927-07)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Orange acrylic cabinets have a reinforced aluminium frame, door with foam rubber gasket and magnetic strip, orange acrylic panels reduce light inciden...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Clear polycarbonate. Each chamber has a single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature r...
Katalógové číslo: (BOHLV1935-07)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: SICCO desiccators are designed for storing and drying humidity sensitive products using silica gel. The tight fitting door protects the contents from ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Transparent acrylic. Cabinets have a reinforced aluminium frame, door with foam rubber gasket and magnetic strip. Designed for storing or drying humid...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Průhledný polykarbonát. Každá komora má jedny dveře se záklopkou a integrované těsnění, které zajišťuje snadné otevírání a těsné uzavření. Vhodné pro ...
Katalógové číslo: (467-0061)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: This transparent acrylic cabinet has a reinforced aluminium frame, door with foam rubber gasket and magnetic strip. Designed for storing or drying hum...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom