Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (18)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
desiccator-lids
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/04/18945104.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   Plain lids, flat flange ground to fit. Lids have a knob, an NS socket or a screw thread outlet.
Dodávateľ:  Brand
Popis:   Desiccator, Lid, With socket, Novus, Nominal size: 200 DN
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   Desiccator, Lid, DURAN® Borosilicate glass, NS 24/29, WERTEX, Nominal size: 250 DN
Dodávateľ:  Brand
Popis:   Desiccator, Lid, DURAN® Borosilicate glass, With knob, Novus, Nominal size: 150 DN
číslo v katalógu: (CORN3121-250CO)
Dodávateľ:  Corning Life Science
Popis:   Desiccator, Lid, Pyrex NS 24/29, Nominal size: 250
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  BOHEMIA CRISTAL HANDELSGES.MBH
Popis:   LID DESICCATOR WITH VALVE 300MM 1 * 1 items
Dodávateľ:  SCILABWARE
Popis:   Desiccator, Lid, For desiccators non vacuum type, Nominal size: 150 DN
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7