Tlačiť
Hľadali ste: Desky do exsikátorů
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Porcelánové destičky do exikátoru. Středový otvor o průměru 20 mm, ostatní filtrační otvory o průměru 5 mm. Destičky jsou vhodné pro použití s jakýmko...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Desiccator, Plate, Porcelain, Ø: 235 mm
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Katalógové číslo: (467-3100)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Unbreakable desiccator plates with fire polished, corrosion resistant, inert, non stick glass surface bonded to metal. Suitable for use with desiccato...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Perforated PP desiccator plates. Suitable for use with desiccators: 467-2115, 467-2120 and 467-2125. Use at room temperature only, not suitable for us...
Dodávateľ: BRAND
Opis: Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Porcelain plates for desiccators with many small holes, without base.
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with...
Dodávateľ: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Opis: Porcelain desiccator plates. Central hole 20 mm Ø, filter holes ~5 mm Ø. Suitable for use with any desiccators with corresponding diameter.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators.
Dodávateľ: JIZERSKÁ PORCELÁNKA S.R.O.
Opis: Porcelain, for desiccators acc. DIN and CSN.
Katalógové číslo: (WITG8.535.005)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Desiccator plates made from glazed porcelain. Without feet, with central hole Ø 20 mm, and many small holes Ø 5 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (NALG5306-0130)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Desiccator, Plate, PC, Ø: 343 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom