Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (70)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Cell Culture Dishes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/41/18709541.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR cell and tissue culture dishes are available with a choice of surface treatments.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Confocal dishes are suitable for fluorescent microscopy, confocal microscopy and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the conve...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR® cell slides are made from medical grade, high transparency PET, which has high strength and is unbreakable. Only the surface of the cell slide ha...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR® 3-D scaffold cell culture dishes, made of polystyrene (GPPS) with polystyrene polymer scaffold, are able to simulate the three-dimensional struct...
Dodávateľ:  Corning Life Science
Popis:   PS, sterile, with lid. Pre-tested and certified plasticware for in vitro fertilisation (IVF), designed for consistency and ease of use. These d...
Dodávateľ:  Corning Life Science
Popis:   Culture dish, TC treated, Gridded, Corning® BioCoat™, PS, Ø: 150 mm, Non sterile
UOM:  1 * 5 items
Dodávateľ:  Corning Life Science
Popis:   PS, sterile, with lid. Designed for cell culture, these dishes have a uniform surface chemistry, created by vacuum gas plasma treatment, which promote...
Dodávateľ:  Corning Life Science
Popis:   PS coated with rat tail collagen type I, sterile, non-pyrogenic.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 32
  1  2  3  4  Ďalej