Tlačiť
Hľadali ste: Misky odpařovací
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Porcelán, glazovaný.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Třída 3.3 borosilikátové sklo, s výlevkou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PTFE, s výlevkou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PTFE, s výlevkou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Porcelán, galzovaný.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with spout.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Evaporating dish, made of nickel, with spout.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Evaporating dishes are made of PTFE.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Evaporating dish, stainless steel, with contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Evaporating dishes, made of nickel, lid with knob.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Made of nickel 99,5 %.
Katalógové číslo: (38372.KT)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Evaporating dishes, glassy Carbon.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Evaporating dishes are made of stainless steel 18/10.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Made of PTFE, white.
Katalógové číslo: (216-1293)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Evaporating dishes, made of PFA, translucent, with spout.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom