Tlačiť
Hľadali ste: Misky Petriho
64  results were found
SearchResultCount:"64"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS. These dishes for microbiology application are manufactured under strict aseptic conditions using on-line production and packaging (ISO 6).
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Soda-lime glass, with lid. For use as disposables. These Petri dishes are a green alternative to disposable Petri dishes made from plastic.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Misky jsou vyrobeny z borosilikátové skla třída 3.3 a mohou být sterilizovány a/nebo využívány v aplikacích, které probíhají za vysokých teplot. Tyto ...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Soda-lime glass. Hydrolytic class III. Diameter quoted in the table is the external diameter of the lid. The height refers to the height of just the b...
Katalógové číslo: (391-2028)
Dodávateľ: STERILIN (THERMO FISHER)
Opis: Ideal for applications where a large surface area and very flat base are required.
Merná jednotka: 1 * 80 items
Dodávateľ: STERILIN (THERMO FISHER)
Opis: Ideal for use when savings in media or incubator space are required.
Dodávateľ: STERILIN (THERMO FISHER)
Opis: Non cytotoxic, virgin PS. Standard 90 mm Petri dishes are used by microbiologists to culture microorganisms on solid media. Triple vented dishes aid g...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear. This plate is used in the pharmaceutical or food processing industry, in hospital environments for sampling su...
Katalógové číslo: (SLIN502VF)
Dodávateľ: STERILIN (THERMO FISHER)
Opis: Ideal for use with different media or when savings in media or incubator space are required. Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ ...
Merná jednotka: 1 * 500 items
Katalógové číslo: (391-2031)
Dodávateľ: STERILIN (THERMO FISHER)
Opis: Ideal for use in routine hygiene monitoring of surfaces.
Merná jednotka: 1 * 300 items
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: High grade PS. Square Petri dishes with exceptional optical clarity for microscopic analysis as well as heat resistance for use with hot agar.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Petri dish, Nerezová ocel 18/10, Ø: 120 mm, Výška: 20 mm, Non sterile
Katalógové číslo: (516-8020)
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Petriho miska Analyslide® s obdelníkovou základnou a kruhovou komorou přijímá 47 mm membránový filtr. Vzorek je chráněn během mikroskopování a me...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (391-0263)
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: Macroplate with Ø 35 mm per well, is a practical and space-saving alternative to six standard Petri dishes. Numeric coding allows easier identificatio...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: PS miska, celulózová podložka. Ideální pro mikrobiologické analýzy při provádění mebránové filtrace. Petriho misky s adsorbčními podložkami lze použít...
Dodávateľ: STERILIN (THERMO FISHER)
Opis: Non compartmentalised dish is ideal for antibiotic sensitivity testing when a large surface area and very flat base is required.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 64
no targeter for Bottom