Tlačiť
Staining jars
Dodávateľ: Hecht
631-9329EA 2.49 EUR
631-9329 631-9328 631-9321
Staining jars
Nádoby Nádoby pro barvení
Soda-lime glass.
  • For 10 standard slides  (76×26 mm)
Staining system contains staining jar, rack and handle made from stainless steel.