Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Dispensers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18709551.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"241"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Variable volume, autoclavable.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Made from 6 mm white PVC.
číslo v katalógu: (115-2098)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Durable, wall-mountable soap dispenser for use with foam cleansers.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   ABS dispenser designed to store, dispense and cut Parafilm™, tape, labels and Tough-Tags™.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These dispensers, made from white lacquered metal, are suitable for use with wipe rolls.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Variable volume, autoclavable.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   ABS containers for storing personal safety apparatus in the workplace.
číslo v katalógu: (631-0726)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Acrylic, for clean storage and easy dispensing of Parafilm® M sealing film.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 241
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej