Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hand Cleanser Dispensers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (115-2098)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Durable, wall-mountable soap dispenser for use with foam cleansers.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
číslo v katalógu: (KIMB11329)
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (115-1940)
Dodávateľ:  Deb-STOKO
Popis:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (115-2383)
Dodávateľ:  Deb-STOKO
Popis:   Practical white dispenser for heavy industrial applications, construction or vehicle maintenance.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (EVONSUN1LDSMD)
Dodávateľ:  Deb-STOKO
Popis:   This sun cream dispenser has been designed for use with Sun Protect 1000 products.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Deb-STOKO
Popis:   The white antimicrobial hand cleansing dispenser is ideal for use in industry, offices, medical rooms and laboratories, food processing and manufactur...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 51
  1  2  3  4  5  6  7  Ďalej 