Tlačiť
Hľadali ste: Chrániče mušlové
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: 3M
Opis: The Peltor™ WS™ LiteCom Plus Headset is available in multiple mounting styles, and features an integrated pre-programmed analog two-way radio, Bluetoo...
Dodávateľ: 3M
Opis: Rechargeable battery pack for use with specific 3M™ Peltor™ headsets.
Katalógové číslo: (MMMAX5P5E)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ PELTOR™ X5 Earmuffs are innovative hearing protectors that offer exceptional performance, without the need for double protection. Offering the sam...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III headsets are high-performance hearing protectors with a built-in analogue and digital programmable two-way communicati...
Katalógové číslo: (MMMAMT73H7P3E441EU)
Dodávateľ: 3M
Opis: Peltor™ LiteCom plus headsets are robust hearing protectors with a built-in analogue two-way communication radio, noise cancelling dynamic microphone,...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 3M
Opis: Mušlové chrániče sluchu Optime™ II jsou k dispozici v různých provedeních pro různé požadavky: se skládacím hlavovým páskem, páskem na krk nebo jako p...
Dodávateľ: 3M
Opis: Chrániče nabízí výbornou ochranu v kombinaci s dokonalým pohodlím. Jsou k dispozic s náhlavním páskem nebo pro připevnění na helmu a poskytují široký...
Dodávateľ: 3M
Opis: Lehké mušlové chrániče Peltor™ Optime™ I poskytují mírnou úroveň útlumu, která splňuje potřeby hlavních průmyslových aplikací.
Dodávateľ: 3M
Opis: Hygienická souprava pro mušlové chrániče sluchu Peltor™ Optime™ I
Dodávateľ: 3M
Opis: Chrániče sluchu ProTac™ III přispívají k ochraně proti škodlivému hluku, přičemž umožňují slyšet okolní zvuky až do úrovně 82 dB. Usnadňují komunikac...
Katalógové číslo: (MMMAM2RX7A)
Dodávateľ: 3M
Opis: This high-attenuating over-the-head hearing protection headset incorporates an electronic level dependent AM/FM radio receiver with approximately 70 h...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 3M
Opis: Tyto sady obsahují náhradní těsnění a chrániče uší, které lze vyměnit v několika snadných krocích. Jsou určeny pro chrániče řady 3M ™ Peltor ™ X.
Dodávateľ: 3M
Opis: Peltor™ LiteCom Headsets are hearing protectors with a built-in, pre-programmed two-way communication radio and an integrated noise cancelling microph...
Katalógové číslo: (MMMAX1P5E-OR)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ PELTOR™ X1 Earmuffs are lightweight hearing protectors with comfortable, soft ear cushions. They feature an electrically insulated, twin headband ...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (MMMA393-1100)
Dodávateľ: 3M
Opis: Fit testing is key for effective wear and hearing conservation. The 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validation System accurately quantifies personal attenuatio...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: The Sonis® ear defender range has been designed with a colour coded system for simple selection, and peaks at an unbeatable 37 SNR.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom