Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Electrical Sockets
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/76/18945176.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (139-1371)
Dodávateľ:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Popis:   Three-Way socket, in shock resistant plastic.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (139-1395)
Dodávateľ:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Popis:   Four-Way Schuko outlet with integrated one pole thermal cut-off switch
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Popis:   As for Professional, but also with:
číslo v katalógu: (139-1388)
Dodávateľ:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Popis:   The six-way trailing socket has triple protection with a 16 A/3600 W connected load as well as surge protection (5 kA nominal leakage current).
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Popis:   Trailing socket with built-in, attractive and practical cable rewind.
Dodávateľ:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Popis:   Schuko outlets in anodised aluminium, at 35° angle with nickel-plated earth and integrated child protection
Dodávateľ:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Popis:   Cable reel with four Schuko outlets 250 V~, without lid. Stable zinc-plated stand with black PVC cable (HO5VV-F G31.50 mm²).
číslo v katalógu: (139-1380)
Dodávateľ:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Popis:   This compact socket tower requires up to four times less floor space than traditional trailing sockets. Anodised aluminium casing.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8