Tlačiť
Hľadali ste: Patrony extrakční
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Čistá celulózová tkanina. Vhodné pro všechny typy extrakcí (Soxhlet, Büchi, Gerhardt a další).
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Cytiva's Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet ext...
Predaj
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Cytiva's Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollut...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles for DIONEX ASE.
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Cytiva's Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available ...
Dodávateľ: ROBU GLASFILTER
Opis: Borosilicate glass 3.3.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, Borosilicate glass.
Katalógové číslo: (537-0028)
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: High-purity Whatman quartz thimbles from Cytiva support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature re...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: AHLSTROM GERMANY GMBH
Opis: Grade ET/401
Particularly suitable for the extraction of organic combinations out of reaction mixtures, food, natural substances, lacquer ...
Katalógové číslo: (537-4528)
Dodávateľ: AHLSTROM GERMANY GMBH
Opis: Grade ET/401, cellulose.
Merná jednotka: 1 * 25 items
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: Made from glass micro fibers without binder.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Borosilicate glass.
Dodávateľ: BEHR
Opis: Thimble, Extraction, Extraction thimble for 100 ml soxhlet extractor EZ 100 (EZ 100/H), Typ: EX 100 HS
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom