Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (16)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Face Shields
33  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/66/18709566.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  UVEX
Popis:   Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
číslo v katalógu: (SCTS2014617)
Dodávateľ:  SCOTT SAFETY
Popis:   F800 face shield made from translucent PC consists of a visor frame and the browguard. It has high levels of protection with a wide field of vision.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SCOTT SAFETY
Popis:   Interchange™ Browguard IB2000 is designed with a durable nylon shell construction to provide a high protection and comfort level in industrial applica...
Dodávateľ:  UVEX
Popis:   Polycarbonate visor with uvex supravision excellence coating technology: Permanently anti-fog on the inside and extremely scratch resistant on the out...
Dodávateľ:  UVEX
Popis:   Lightweight face shields made from durable plastic with headrest and a 1 mm thick acetate screen.
Dodávateľ:  UVEX
Popis:   Helmet visor made from strong PC protects against the effects of electrical arcs. It is compatible with uvex safety helmets and uvex 2H, uvex 3H and u...
Dodávateľ:  Bollé Safety
Popis:   Protective face shield equipped with adjustable headgear to ensure that the visor remains securely in place.
Dodávateľ:  SCOTT SAFETY
Popis:   Interchange™ is a comprehensive range of head and helmet-mounted face shields and carriers. The complete range of helmet-mounted face shield carriers ...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Ďalej