Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Face shields
Dodávateľ: UVEX
111-0221EA 47.7 EUR InStock
111-0221 111-0222
Face shields
Face Shields
Lightweight face shields made from durable plastic with headrest and a 1 mm thick acetate screen.
  • Integrated forehead protection
  • Twist ratchet enables simple and reliable adjustment to fit most sizes of head
  • Flip-up mechanism allows the visor to be set in any position
  • Easy lens replacement
Certifikácie: EN 166, EN 170
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo