Tlačiť
Hľadali ste: Nástavce filtrační
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These units are ideal for minimising unnecessary transfers by filtering directly into the centrifuge tube.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tyto vakuové systémy jsou velice užitečné při separaci a purifikaci vzorků velkých objemů.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS nálevka a sběrná nádoba. Systém vakuové filtrace je vhodný pro vodné roztoky, jako jsou média pro buněčné kultury, pufry nebo další kapaliny.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Filtrační systém je navržen pro přípravu pufrů, tkáňových kultivačních médií, mikrobiologických médií a dalších biologických tekutin. Tento vakuový fi...
Dodávateľ: NALGE
Opis: Surfactant-free cellulose acetate membrane (SFCA), PS funnel and collection reservoir. Ideal for cell culture, with low protein binding.
Dodávateľ: NALGE
Opis: Hydrophilic PES membrane, PS graduated housing. Ideal for biological and pharmaceutical sterilisation requirements. Universal tissue culture membrane ...
Predaj
Dodávateľ: NALGE
Opis: Nylon membrane, PS funnel and collection reservoir. For special applications. No wetting agents, the lowest in extractables, excellent alcohol resista...
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Hydrofilní polyethersulfonová (PES) membrána Supor®, akrylový kryt: 0,2 µm průduchy. Přetlaková filtrace vodných laboratorních roztoků. Pro sterilizac...
Dodávateľ: NALGE
Opis: Cellulose nitrate membrane, upper: PP, lower: PS. Ready to use for microbial analysis, water quality or environmental testing.
Dodávateľ: NALGE
Opis: PES membrane, PS funnel. Filters screw onto glass media bottles with 33 or 45 mm neck size.
Dodávateľ: NALGE
Opis: Triton X-free cellulose nitrate membrane, PS funnel and collection reservoir. Sterile disposable filters for cold sterilisation, clarification, prefil...
Predaj
Katalógové číslo: (513-1275)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Bottle top filter, Nalgene®, PS, Membrána: PES, Sterile, Complete unit, Objem: 115 ml, Velikost pórů: 0,45 µm, Ø membrány: 50 mm
Merná jednotka: 1 * 12 items
Katalógové číslo: (514-0590)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Supor® machV PES membrane, PS funnel and PP collection tube. The optimal choice for small volume tissue culture work. Offers clean, fast filtration of...
Merná jednotka: 1 * 12 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Vacuum filters with multi-stage hose connector with integrated lock screw for connecting vacuum tubing with Int.Ø 6 mm or 8 mm. The filters are produc...
Katalógové číslo: (513-1402)
Dodávateľ: NALGE
Opis: These filters are particularly useful for large volume microbiological QC samples.
Merná jednotka: 1 * 12 items
Dodávateľ: NALGE
Opis: PS, reusable bottle top vacuum filtration systems. Suitable for analytical or sterile filtration, under vacuum or pressure.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom