Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (104)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Centrifugal Filters
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/13/18945013.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   PP insert and receiver tube. MWCO filters are ideal to concentrate, purify and desalt peptides, proteins, oligonucleotides, DNA and RNA.
Dodávateľ:  SARTORIUS
Popis:   Vivapure® Ion Exchange (IEX) spin colums are centrifugal devices. They incorporate Sartobind membrane adsorber technology as their chromatography matr...
Dodávateľ:  SARTORIUS
Popis:   Vivapure® AdenoPACK™ 500/500 RT is a ready to use kit conveniently operated by a laboratory pump, offering optimal flow control and minimal hands-on t...
Dodávateľ:  SARTORIUS
Popis:   Vivapure® AdenoPACK™ 20/20 RT kit allows the rapid, simple and affordable spin column based purification of six different samples in parallel and brid...
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   These centrifugal devices can quickly concentrate up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   Ultrafiltration can be used to rapidly and easily remove small molecules such as Tris, glycerol and glycine from antibody solutions, or to concentrate...
číslo v katalógu: (28-9031-32)
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Protein A HP SpinTrap™ columns are designed for the enrichment of proteins of interest, immunoprecipitation and the purification of monoclonal and pol...
UOM:  1 * 16 items
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   These devices are used for simple, reliable concentrating and desalting of 50 to 500 μl samples. Select the low protein binding Omega™ membrane for ul...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 43
  1  2  3  4  5  6  Ďalej