Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (27)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "filter-crucibles"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/26/18945226.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Porcelain, with porous bottom
Dodávateľ:  ROBU GLASFILTER
Popis:   Filtration crucibles made from borosilicate glass 3.3 with integrated sintered glass filter plate.
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   These filtration crucibles are made from DURAN® glass.
Dodávateľ:  ROBU GLASFILTER
Popis:   Filter crucible, Borosilicate glass 3.3, Porosity: 0, Kapacita: 500 ml, Plate Ø: 70 mm
Dodávateľ:  ROBU GLASFILTER
Popis:   These filltration crucibles are suitable for crude fibre extraction.
Dodávateľ:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis:   Filter crucible, Borosilicate glass 3.3, Porosity: 2, Kapacita: 8 ml, Plate Ø: 20 mm
Dodávateľ:  SCILABWARE
Popis:   These filtration crucibles are made from Pyrex® borosilicate glass.
číslo v katalógu: (511-0793)
Dodávateľ:  DIXON SCIENTIFIC
Popis:   Borosilicate glass, with sintered glass disc
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8