Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (14)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
filter-holders
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/30/18945230.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (511-0666)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Glass filter holder with stainless steel screen, 47 mm.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Eliminates the time consuming one at a time syringe filter process by simultaneously filtering up to 24 samples in seconds. Ideal for use with HP...
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Disc filter holders recommended for filtration of products such as aggressive chemicals, laboratory solvents, cell culture media, ophthalmics, pharmac...
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Filter holder, in-line, Stainless steel 316/303, For Ø: 25 mm
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Acetal copolymer or stainless steel, PTFE seal. Reusable holder for clarification of small volumes (1 to 10 ml) using a syringe. Useful in filtering b...
číslo v katalógu: (516-7607)
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Pressure filtration funnel, Stainless steel, 200 ml, For Ø: 47 mm, Výška: 164 mm
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (514-4001)
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Simplifies clean-up and degassing of mobile phase solvents and other solutions. The versatile design fits most HPLC bottles, flasks, and containers, a...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (516-8942)
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Filter holder designed for particulate filtration of small volumes (10 to 100 ml) using a syringe as final filter in gas filtration systems.
UOM:  1 * 6 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 30
  1  2  3  4  Ďalej