Tlačiť
Hľadali ste: Papíry filtrační
158  results were found
SearchResultCount:"158"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Grade 402 a 302: Skládaný - obecná kvalita pro kvalitativní postupy. Vhodný pro většinu sulfidů. Stanovení celkového obsahu tuku v mlékárenskýc...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: 424: Vhodné pro filtraci sulfidu olova, sulfidu železa, sulfidu stříbra, uhličitanů alkalických kovů, chromanu olovnatého, arsenu, antimonu, ka...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Hydrofóbní filtrační papír, který se používá pro separaci vodných roztoků od organických.
Katalógové číslo: (516-0316)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Low nitrogen content filters for determination of nitrogen content in steel and iron samples dissolved in acid. Filtration of fine precipitates to dis...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Chromatografické papíry od Whatmana jsou používány po celém světě díky jejich čistotě, vysoké kvalitě a konzistenci. Jsou vyrobeny ze speciální výběro...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: A prepleated filter used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtration ...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Whatman Grade 114V smooth filter paper from Cytiva is wet-strengthened for high mechanical stability. Grade 114V fluted filters are suitable for recov...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Whatman Grade 1 Qualitative Filter Papers are the most widely used filter paper for routine laboratory applications, qualitative analytical separation...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Cytiva's Whatman Grade 41 environmental pollution papers are among the fastest filter papers in the Whatman ashless range. This gravimetric filter is ...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Cytiva's Whatman Grade 542 filters are acid hardened to allow high retention of fine precipitates in applications such as metal determinations and hyd...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Běžně používaný krepovaný filtr pro méně kritické rutinní analýzy. Široce používané pro stanovení sacharózy v třtinovém cukru a ve farmaceutických lab...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Whatman Grade 589/3 ashless filter paper from Cytiva is particularly useful in capturing very fine particulate samples such as insoluble molecules in...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Ultra high loading capacity with a particle retention well suited for use with coarse or gelatinous precipitates.
Dodávateľ: Sartorius
Opis: These filter papers are used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical ...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: A general qualitative filter for less critical routine analysis. Widely used in industrial laboratories and students laboratories for routine filtrati...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 158
no targeter for Bottom