Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (131)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Glass Fibre Filters"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/96/18945296.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Binder-free glass fibre filters feature fast flow rates, high loading capacity, wide thermal tolerance and excellent precipitate retention.
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   TCLP test filters made from borosilicate glass are acid treated with low metal content. They support TCLP testing by providing accurate information ab...
Dodávateľ:  SARTORIUS
Popis:   Glass fibre filters for clarification and sterile filtration for larger totally filterable volumes. Depth pre-filtres more effective with a low press...
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   These high purity QM-B quartz fibre filters are designed for use in specific air monitoring applications.
UOM:  1 * 50 items
číslo v katalógu: (515-2877)
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   These borosilicate glass papers are designed for use when drying samples during moisture assessment.
UOM:  1 * 100 items
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   These microfiber filters made from borosilicate glass are suitable for water and wastewater analysis, with extremely fine particle retention and added...
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   These glass microfibre filters made from borosilicate glass are used for filtration of coarse particles. They offer faster filtration and a higher air...
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   These borosilicate glass filters are specified for water pollution monitoring, cell harvesting, liquid scintillation counting and air pollution monito...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 48
  1  2  3  4  5  6  Ďalej