Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "glass-wool"
https://sk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/99/18945299.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (24950.152)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Glass wool, 50 g
UOM:  1 * 50 g
Dodávateľ:  TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Popis:   Glass wool, 1 kg
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Extra fine
číslo v katalógu: (HYPE60180-785)
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   Glass wool, 10 g
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   This glass wool can be used as a filter aid.
Dodávateľ:  Restek
Popis:   Glass wool, 10 g
Dodávateľ:  Macherey-Nagel
Popis:   Ashless, quantitative filter flocs, MN 2101, 1000 g
číslo v katalógu: (PERC03302737)
Dodávateľ:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Popis:   Label Silanized Glass Wool (PERKIN 03302737) 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej