Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (33)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Membrane Filter Capsules
45  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/13/18989513.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Environmental monitoring in cleanrooms is important and a critical part of the production chain for a manufacturing company.
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Scalable capsules with PP housing and vent and Seitz® high performance depth filter media. Supracap™ 50 capsules are designed for developing and optim...
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Supracap™ 100 depth filter capsules with PP housing are scalable capsules with Seitz® high performance depth filter media. They are suitable for proce...
číslo v katalógu: (SPECMK2M204V6N)
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   These Point-of-use microfiltration filters are excellent for water and gas filtration systems. MiniKap® HF filter provides the filtration efficiency o...
UOM:  1 * 6 items
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   Membrane filter capsule, Fluoroline™, Fluoropolymer resin, Membrane material: PTFE, Veľkosť pórov: 0,05 µm
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   AcroPak™ 400 and 800 filters are designed for processing volumes up to 100 litres.
Dodávateľ:  Sartorius
Popis:   Ready to use disposable ion exchange capsules for capturing and polishing in biomanufacturing. Ideal for applications such as the removal of DNA, viru...
Dodávateľ:  Pall Laboratory
Popis:   Versapor® acrylic copolymer membrane, PC housing. For prefiltration of particulate liquids (such as serum) prior to final sterilisation filtration and...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 45
  1  2  3  4  5  6  Ďalej