Tlačiť
Hľadali ste: Jednotky filtrační membránové
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Sartorius
Opis: BioSart® 100 monitors have been specifically designed for the detection and enumeration of microorganisms in beverages, water, pharmaceuticals, cosmet...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Filtrační zařízení s jednotkou z čirého borosilikátového skla DURAN® 3.3, PTFE vložkou a eloxovanou hliníkovou svorkou.
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: MBS I is an excellent system for optimal microbiological control using membranes. The overall procedure time is reduced to a minimum. The design of th...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Tlakové filtrační zařízení s nálevkou na vzorek jsou vhodné pro filtraci šarží vzroků od objemu 20 ml. Zařízení bez odsávacích láhví jsou spojeny do ř...
Katalógové číslo: (SCERSP953730-0000)
Dodávateľ: SCHERF PRAZISION GMBH
Opis: The 25 mm vacuum microfiltration assembly is designed to handle small volumes of liquids for analysis of particulate or microbiological contamination....
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SCHERF PRAZISION GMBH
Opis: These vacuum microfiltration assemblies are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass. The 47 mm vacuum microfiltration assem...
Katalógové číslo: (SCERSP953820-1047)
Dodávateľ: SCHERF PRAZISION GMBH
Opis: This microfiltration system manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass eliminates pouring HPLC solvents into funnels. The solv...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (514-0054)
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: The microbiological filtration system is used for optimal microbiological control using membranes. The design of the system, which consists of an elec...
Merná jednotka: 1 * 24 items
Dodávateľ: Merck
Opis: The Sterivex™ filter unit has a compact design ideal for large volume filtration using positive pressure. The filter units work with syringes, perista...
Katalógové číslo: (MILFXX1604700)
Dodávateľ: Merck
Opis: The MilliSolve™ filtration system has been designed for the filtration of liquid chromatography buffers and solvents under vacuum. The system uses a 0...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SCERSP179950-4532)
Dodávateľ: SCHERF PRAZISION GMBH
Opis: This microfiltration adapter assembly is designed to allow connection of a 47 or 90 mm filtration support base with a straight drip tip to a bottle or...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom