Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
First Aid Supplies
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/11/58/18231158.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"175"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Made from a composite material including two plies of glass fibre matting and one layer of flame-retardant foil. For extinguishing and smothering rela...
Dodávateľ:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   This wall-mountable dispenser contains 10 (2×5) ampoules with 20 ml of 0,9 % sterile sodium chloride eyewash solution.
číslo v katalógu: (118-0398)
Dodávateľ:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   This wall-mountable station is made of impact-resistant plastic and equipped with a transparent cover.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   This dispenser contains 90 waterproof plasters especially suitable for damp workplaces. The plasters are made of a protective, skin friendly material ...
číslo v katalógu: (118-0230)
Dodávateľ:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   The small and practical QuickFix Mini packs can be placed in glove compartments, tool boxes, cars, bags, pockets, first aid kits etc.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   This small and modern plaster dispenser is available empty or with 45 elastic plasters for the treatment of minor cuts. Ideal for use in offices, rest...
Dodávateľ:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   This wall station is equipped with two 1000 ml eyewash bottles, wall brackets, pictogram and mirror. The single bottle contains sterile sodium chlorid...
číslo v katalógu: (118-0379)
Dodávateľ:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Popis:   This wall-mountable station is made of impact resistant plastic and equipped with a transparent cover. The station is specifically designed for use in...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 175
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej