Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Fire and Emergency Blankets
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/35/18945235.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Made from a composite material including two plies of glass fibre matting and one layer of flame-retardant foil. For extinguishing and smothering rela...
číslo v katalógu: (118-0252)
Dodávateľ:  ORKLA CARE AB
Popis:   This blanket made of polyester film coated with aluminum on one side is intended for use in a first aid situation. It helps prevent hypothermia, assis...
UOM:  1 * 10 items
číslo v katalógu: (VORN1021)
Dodávateľ:  HEINRICH VORNDAMME OHG
Popis:   Isotemp®, 160×200 mm, D × Š: 160×200 mm
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 3  z 3