Tlačiť
Hľadali ste: Sprchy
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (139-0806)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Laboratory safety showers should be tested once a month to check the functionality and the required water flow rate of 60 L/min. for emergency instanc...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BROEN
Opis: Eye showers for table-mounting. With one or two 45° shower heads.
Dodávateľ: BROEN
Opis: Eye shower, wall mounted in brass with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat.
Katalógové číslo: (BROE17.556.009)
Dodávateľ: BROEN
Opis: Body shower with eye/face shower and bowl, modular. In brass and SS with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat with self-draining shower head.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BROEN
Opis: Eye/Face shower with two heads in brass with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat and stainless steel bowl.
Dodávateľ: BROEN
Opis: Body shower for exposed pipework with self-draining head. In brass with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat.
Katalógové číslo: (118-0402)
Dodávateľ: BROEN
Opis: This body shower outlet is intended for in-wall mounting. Made of brass with chemical resistant BROEN polycoating.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BROE27100098105021)
Dodávateľ: BROEN
Opis: Hand shower with two 45° inclined shower heads, for table mounting.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (118-0414)
Dodávateľ: BROEN
Opis: Eye/face shower, free-standing, in brass and stainless steel with chemical resistant polycoating.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BROE17.160.009)
Dodávateľ: BROEN
Opis: Wall recessed eye shower with anti-corrosive cabinet.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BROE17550009)
Dodávateľ: BROEN
Opis: Body and eye shower, wall mounted in brass with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat with self-draining shower head.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BROEN
Opis: Eye showers for wall-mounting. With one or two 45° shower heads.
Katalógové číslo: (118-0400)
Dodávateľ: BROEN
Opis: Body shower for wall mounting. In brass with chemical resistant red polycoating.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (118-0420)
Dodávateľ: BROEN
Opis: Frost protected outdoor combination safety shower, trace tape heated and pre-insulated. Delivered with eye/facewash fountain and additional eyebath di...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BROE17656009)
Dodávateľ: BROEN
Opis: Body shower with eye/face shower and bowl, modular. In brass and SS with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat with self-draining shower head.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (118-2196)
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: This test kit consists of a collection bucket, a water bag with opening ring and a holding rod. It allows regular checks and maintenance of the emerge...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom