Tlačiť
Hľadali ste: Baňky kultivační
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Katalógové číslo: (391-0340)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (391-0370)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: This penicillin flask is made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (391-0310)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SCHERF PRAZISION GMBH
Opis: These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to impro...
Katalógové číslo: (734-5055)
Dodávateľ: NALGE
Opis: PC culture vessel with white PP closures.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (734-5057)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Clear, graduated PC vessel, white PP screw caps, PTFE stirring bar and PP/TFE stirring assembly.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (710-4100)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Clear PC.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Culture bottles, made of borosilicate glass, suitable for both low and high speed (maximum 1000 rpm) stirrers for gentle mixing of cell cultures.
Katalógové číslo: (734-0880)
Dodávateľ: TECHNE
Opis: Culture flasks, borosilicate glass, siliconised, for use with the MCS platform biological stirrers, ideal for suspension cell culturing with reduced c...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, with straight neck for metal caps.
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer form, designed for orbital shakers.
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Culture flasks, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, designed for orbital shakers.
Katalógové číslo: (212-0588)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Made of Borosilicate glass, suitable for use under vacuum. With ground glass socket.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom