Tlačiť
Filter apparatus according to Witt, vacuum-tight
Dodávateľ: DWK Life Sciences
511-0135EA 617.51 EUR
511-0135 511-4211 511-4222 511-4210 511-4220
Filter apparatus according to Witt, vacuum-tight
Nálevky Nálevky filtrační Skleněné filtrační zařízení
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Lid with NS socket
  • Lid and apparatus with flat flange
  • Very good chemical and high temperature resistance
  • suitable for use under vaccum
Complete with interchangeable Lid and KECK™ assembly set.