Tlačiť
Hľadali ste: Baňky s plochým dnem
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo 3,3, čiré.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové 3.3 sklo, čiré.
Predaj
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: These glass replacement flasks are used for lyophilising equipment.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Katalógové číslo: (458-0048)
Dodávateľ: HACH
Opis: Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GLASSCO
Opis: Borosilikátové sklo 3.3, čiré.
Katalógové číslo: (WITG5.514.010)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: DURAN® borosilicate glass 3.3 clear.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: PYREX®, borosilicate glass, wide mouth.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: PYREX®, borosilicate glass, clear.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom