Tlačiť
Hľadali ste: Baňky pro rotační odparky
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo třídy 3.3
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear or plastic-coated.
Dodávateľ: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Receiving flasks, coated, S 35/20, Borosilikátové sklo, coated, Objem: 1000 ml
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Dodávateľ: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Evaporating flasks, Borosilikátové sklo 3.3, with flange, Objem: 6000 ml
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear or plastic-coated.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Katalógové číslo: (IKAA1905700)
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Borosilicate glass 3.3.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Borosilicate glass 3.3.
Dodávateľ: BUCHI
Opis: Borosilicate glass.
Dodávateľ: BUCHI
Opis: Borosilicate glass 3.3.
Dodávateľ: BUCHI
Opis: Made of borosilicate glass.
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Borosilicate glass 3.3.
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Borosilicate glass, clear.
Dodávateľ: BUCHI
Opis: Made of Borosilicate glass.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom