Tlačiť
Hľadali ste: Nálevky
295  results were found
SearchResultCount:"295"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové 3,3 sklo, s NS-PE zátkou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo třída 3.3.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové 3,3 sklo s NS-PE zátkou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo třída 3.3
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, průsvitný.
Katalógové číslo: (720-1999)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynaecological and non gynaecological specimens, also designed to perform cell suspen...
Merná jednotka: 1 * 600 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass.
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: The strong safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liquid waste due to its combina...
New Product
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Safety funnel, Funnel with sieve, splash guard, ball valve and 2× Ø 36 mm filling tubes, PE, Závit: S90
Dodávateľ: Bohlender
Opis: b.safe funnels with level control are made of electrically conductive dissipative PE-EX and suitable for use with flammable liquids. Electrically cond...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Funnel made of PE for liquid waste disposal. The funnel can be safely mounted on the waste container with its threaded connection that is safely fixed...
Dodávateľ: ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Opis: Stainless steel.
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Polyphenylsulfone, autoclavable.
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: The strong and electrically conductive safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liq...
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: Collect your laboratory waste with our 'Jan' Universal Waste Hub, the smart all-in-one solution for liquid waste. It is a clever combination of lid fu...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 295
no targeter for Bottom