Tlačiť
Hľadali ste: Nálevky filtrační membránové
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass.
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Polyphenylsulfone, autoclavable.
Katalógové číslo: (516-8930)
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Nerezová ocel, autoklávovatelná.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Praktický a ekonomický výběr pro sterilní testování uvnitř izolátorů.
Predaj
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Membrána: GN Metricel® (směs celulózových esterů), Metricel® Black (modifikovaný polyethersulfon), sterilní.
Predaj
Dodávateľ: Sartorius
Opis: These filter units with PP funnel and base and cellulose nitrate membrane are developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmac...
Dodávateľ: Sartorius
Opis: Ready to use, sterile Microsart® @filter units combine a funnel, a filter base and a membrane filter in one unit. They have been specifically develope...
Dodávateľ: Sartorius
Opis: PC, autoclavable.
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Produkt zahrnuje zásobník vzorků a filtrační nálevku, vše v jednom. Není potřeba převést vzorek z kelímku do jednorázové nálevky a riskovat kontaminac...
Dodávateľ: Sartorius
Opis: Stainless steel, autoclavable.
Dodávateľ: Sartorius
Opis: Sterile disposable plastic funnels for colony and particle counting. To use with Sartorius membranes and culture media discs.
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Jednorázové filtrační nálevky připravené k použití, s filračními mebránami o průměru 47 mm pro mikrobiologické analýzy. Eliminuje čištění a sterilizac...
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Polyphenylsulfonové, autoklávovatelné.
New Product
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: The Sentino® filter funnel and adapter are designed with a press-fit seal, membrane guides and forceps access point allowing for simple set-up and mem...
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Ideální pro koncentrování organismů v kapalných vzorcích. Plochý, hladký povrch umožňuje snadné promývání organismů nebo částic. Sběr organismů nebo č...
Predaj
Dodávateľ: Sartorius
Opis: Borosilicate glass, aluminium clamp, autoclavable.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom