Tlačiť
Hľadali ste: Nálevky dělící
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové 3,3 sklo, s NS-PE zátkou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové 3,3 sklo s NS-PE zátkou.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Katalógové číslo: (LENZ400308)
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Separating Funnels, PA, Objem: 25 ml, Velikost objímky: 19/16 NZ
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3, amber coloured.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with NS-PE stopper.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, stopcock with glass key and plastic stopper.
Dodávateľ: NALGE
Opis: FEP translucent, TFE stopcock, ETFE screw closure.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodávateľ: NALGE
Opis: PPCO translucent, TFE stopcock, PP screw closure.
Dodávateľ: BRAND
Opis: PP, vysoká čistota, PTFE kohout, PP šroubovací uzávěr.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Separating funnels, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, with solid glass plug or plug with PTFE key and plastic stopper.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom