Tlačiť
Chrániče rukou, Hot Hand
Dodávateľ: Funakoshi Co.
Hot Hand
112-5071 112-1983 112-1984 112-5072 112-5070
Chrániče rukou, Hot Hand
Chrániče rukou, Hot Hand
Tyto zručné palčáky, vyrobené z pružného silikonového elastomeru lze použít pro manipulaci s horkými nebo studenými předměty, pouze však jejich nošení na krátkou vzdálenost. Tvar chrání pouze vnitřní část rukou a zajištění dobré citlivost. Palec musí být vložen do jednoho ze dvou otvorů, ostatní prsty pasují do zbylých otvorů pro dobré úchop předmětů.
  • teplotní rozpětí: −60 až 230 °C
  • čistěte mýdlovou vodou a skladujte při pokojové teplotě v suchém a tmavém prostředí
  • dobrý úchop a kontakt
EN 407, EN 511; Cat. II
Certifikácie: EN 407, EN 511; Cat. II