Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (25)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Goggles
44  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/77/18709577.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (111-0615)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Sterile cleanroom goggles with a lightweight frame, indirect ventilation, and a non linting latex-free headband.
UOM:  1 * 10 items
číslo v katalógu: (111-1840)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (111-1841)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC fram...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (111-1839)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Ergonomically designed wide vision goggles with co-injected frame provides 180° panoramic view. PC lens, PP (hard part) and AES Santoprene (soft part)...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (111-0614)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Lightweight cleanroom goggles.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BOLERAFARSI)
Dodávateľ:  Bollé Safety
Popis:   This compact goggle is specially designed to protect against impacts.
UOM:  1 * 1 items
Nevyrába sa
Dodávateľ:  UVEX
Popis:   Small, lightweight goggles which can be used with a magnetically-mountable viewing pane as well as with the RX adapter for prescription glasses.
Dodávateľ:  UVEX
Popis:   Goggles with panoramic lens shape allow 180° uninterrupted lateral vision. They are anatomically shaped and fit comfortably over most prescription spe...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 44
  1  2  3  4  5  6  Ďalej