Tlačiť
Burner head, butterfly design
Dodávateľ: Usbeck
451-0089EA 5.76 EUR
451-0089
Burner head, butterfly design
Ohřívače Hořáky plynové
Nickel plated brass.
For burner head Ø 17 mm
Width of opening: 50 mm