Tlačiť
Hľadali ste: Kahany
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (451-3120)
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Stainless steel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (WHEA237070)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
Merná jednotka: 1 * 6 items
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooki...
Katalógové číslo: (HECH43031010)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (451-0096)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Spirit lamp made of 18/10 stainless steel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HERE1082601)
Dodávateľ: HERENZ, HEINZ GMBH
Opis: Ohřívače, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, Sklo, 100 ml
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MURRG671/02)
Dodávateľ: MURRAY, S & CO LTD
Opis: Ohřívače, Spirit lamp, Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner, Sklo, 100 ml
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (RSGA253.000)
Dodávateľ: RSG
Opis: Ohřívače, Spirit lamp, Burner, with wick regulation and cowl, Nerezová ocel, ±60 ml
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom