Tlačiť
Hľadali ste: Přilby
90  results were found
SearchResultCount:"90"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: UVEX
Opis: These caps feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Katalógové číslo: (MMMAG2N)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ Ratchet suspension, G2N is a replacement ratchet suspension cradle and plastic sweatband for all 3M™ Hard Hats, except the X5000 series.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: UVEX
Opis: These caps with airy mesh fabric feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: EVO® VISTAlens® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully retr...
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: EVO® VISTAshield® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully re...
Dodávateľ: UVEX
Opis: These caps in fluorescent yellow or fluorescent orange feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Dodávateľ: UVEX
Opis: Lehké bezpečnostní helmy uvex pheos nabízí sportovní design a maximální komfort při nošení. Odolná a pevná skořepina helmy snadno odolá bočnímu tlaku ...
Dodávateľ: UVEX
Opis: Lightweight helmets made from HDPE.
Dodávateľ: UVEX
Opis: These ventilated helmets provide protection even in extremely low temperatures (down to −30 °C). They also provide protection against splashes of molt...
Dodávateľ: UVEX
Opis: Helmet shell made from polyethylene (PE).
Dodávateľ: UVEX
Opis: Lehké přilby uvex pheos mají sportovní design a nabízí maximální pohodlí pro nositele. Robustní, pevná skořepina přilby snadno vydrží tlak ze strany a...
Dodávateľ: UVEX
Opis: Tato helma má IES, intergrovaný systém pro brýle, který umožňuje uživateli připevnit bezpečnostní brýle pheos k helmě. Brýle mohou být posunuty nahoru...
Katalógové číslo: (MMMAH8)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ Headgear helps provide reliable face protection and is compatible with 3M™ WP Series faceshields.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: UVEX
Opis: Tyto větrané helmy poskytují ochranu dokonce i při velmi nízkých teplotách (až −30 °C). Také chrání proti postřikům roztavenými kovy.
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397.
Katalógové číslo: (MMMAPZ3AF)
Dodávateľ: 3M
Opis: This helmet assembly part securely attaches Peltor™ X-series earmuffs to Versaflo™ headtops M-series or Speedglas™ welding helmet 9100 MP, for effecti...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 90
no targeter for Bottom