Tlačiť
VWR® Safety-Blue™, Hustoměry s teploměrem
Dodávateľ: VWR
620-0932EA 79.26 EUR
620-0932 620-0924 620-0925 620-0926 620-0928 620-0929
VWR® Safety-Blue™, Hustoměry s teploměrem
Hydrometry
These safety sugar scale combined form thermo-hydrometers can determine the specific gravity, Brix and alcohol by volume.
  • Bezolovnatý balast a sklo s bezrtuťovým modrým lihem s organickou tekutou náplní
  • Individuálně sériové, bezpečné a snadno se čistí v případě rozbití
  • Teplotní standardizace 20 °C s teploměrem
Designed to measure sucrose in the food and beverage and other industries.
Certifikácie: ASTM
Informace o dodávce: Includes a multi-language statement of accuracy indicating traceability to NIST.
Pozor: Combined form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures. Enclosed thermometers should be used as a general reference only. For temperature critical applications, a calibrated standard thermometer is recommended.