Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "adhesive-labels"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/81/18944881.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"33"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The labels and adhesive have been designed to withstand temperatures from –196 to +121 °C. VWR® labels are ideal for all cryostorage and can also be u...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The labels and adhesive have been designed to withstand temperatures from –196 to +121 °C. VWR labels are ideal for all cryostorage and can also be us...
Dodávateľ:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   Write-On Labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   A control seal with an adhesive approved for use with foodstuffs. The strength of the adhesive is almost as powerful as that of the original. Just lik...
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   Designed to seal the holes in sacks or boxes created when samples are taken, the strong adhesive on the ‘close-it®’ label allows adhesion to surfaces ...
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   Standard close-it and close-it food & pharma control seals are also available on a continuous roll. This offers the flexibility to provide a small len...
Dodávateľ:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   Made of self destructive polyolefin, in German language. These inspection date labels can be used wherever regular checks on equipment and machinery a...
číslo v katalógu: (BRDY710113)
Dodávateľ:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   The MiniMark self-laminating wire and cable markers are designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables. They feature a white printable...
UOM:  1 * 1 Roll
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Ďalej