Tlačiť
Hľadali ste: Zvedáky laboratorní
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Řada vysoce kvalitních, stabilních a nenákladných zvedacích plošin pro široké použití. Plošiny zvedáku vyrobené z matované, broušené a korozi odolné n...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Anodizovaný hliník, barevný. S předvrtaným otvorem se závitem M 10 uprostřed horní pracovní desky zvedáku, pro přimontování podpůrné tyče stojanu (poč...
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Katalógové číslo: (245-0025)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel ¹⁸/₁₀. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HECH42011010)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BELAF183910001)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This corrosion resistat lab jack is molded of strong PC and assembled with no metal parts. It supports gradient makers, hot plates, flasks, beakers, b...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom