Anodizovaný hliník, žlutá/černá. Výškově nastavitelná pracovní plocha, která umožňuje přesné umístění nástrojů a nádob k laboratorní aparatuře. Velice stabilní provedení díky speciálnímu systému se dvěma vřeteny.
- dostupné s nebo bez kolečka, které umožňuje pevný nebo volný doběh
- speciální systém se dvěma vřeteny zajišťuje výjimečnou stabilitu
- snáší vysoké zatížení
- odolné proti korozi a proti velkému množství chemikálií
- možnost dálkového ovládání zvedáku
U modelu se zdvihem poháněným elektrickým pohonem lze libovolnou požadovanou polohu nastavit mezi krajní spodní a horní polohou. Po dosažení požadované polohy se pracovní plocha automaticky zastaví. Tato pracovní plocha je rovněž vhodná pro použití při opakujících se pracovních krocích. Zvedák je možné ovládat dálkově a rychlost zdvihu plochy lze plynule měnit.