Tlačiť
Hľadali ste: Žebříky a schůdky
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: Mobile stepladder in stainless steel, with moon castors. While weight is applied on the first step, wheels retract and the moon cups, with cleanroom-a...
Katalógové číslo: (PALB2-LAD-NM)
Dodávateľ: PALBAM CLASS
Opis: These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Opis: Ascendable on one side, grooved steps with a depth of 80 mm with durable 'step to side' rail connection, non slip nivello® ladder feet. High standing ...
Dodávateľ: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Opis: Step ladders made from aluminium. 15 years of quality guaranteed.
Dodávateľ: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Opis: Foldable steps, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
Katalógové číslo: (139-0426)
Dodávateľ: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Opis: Foldable steps with handle, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm), foldable bracket and tray.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
Dodávateľ: TEKNOMEK
Opis: Our mobile safety steps offer optimal durability and toughness, being fully welded in 304 grade stainless steel, offering a non-slip surface for maxim...
Dodávateľ: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Opis: Manufactured from strong powder coated steel and mounted on three castors allowing complete mobility. When in use the castors retract, providing a sec...
Dodávateľ: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Opis: These robust kick stools are manufactured from a recyclable UV resistant PP and mounted on three castors allowing complete mobility. When in use the c...
Katalógové číslo: (139-9806)
Dodávateľ: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Opis: Robust aluminium 2×2 steps. Fitted with castors to permit movement in every direction. All edges are protected by plastic caps to prevent injuries.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (TEKMST00010/2)
Dodávateľ: TEKNOMEK
Opis: Our portable steps unit is 2 steps, fully portable strong and reliable workmate.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (VITU18000)
Dodávateľ: VITRUM
Opis: Stolička, Pojízdná stolička, Materiál: Pochromovaný, Výška: 400 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Kickstool with GS safety control.
Dodávateľ: WAKU-GERÄTE GMBH
Opis: Light, aluminium safety steps. Strong double rails with robust, tension and pressure resistant bracings for increased stability. Platform height corre...
Katalógové číslo: (139-9932)
Dodávateľ: ZARGES LEICHTBAU GMBH
Opis: The Z600 step stool is a quick and flexible solution that can be folded to space-saving size for transport. Stiles made from extruded aluminium for st...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom